Learn More
Trifluormethansulfonsäure, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510527
Click to view available options
Menge:
1 mL
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
1493-13-6
CHF3O3S
150.07
MFCD00007514
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylate
62406
CHEBI:48511
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
1493-13-6
CHF3O3S
150.07
MFCD00007514
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylate
62406
CHEBI:48511
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Trifluormethansulfonsäure, 99 %, CHF3O3S, CAS-Nummer 1493-13-6, heiß, Methansulfonsäure, Trifluoro, Tfmsa, Perfluormethansulfonsäure, Tfoh, Trifluormethansulfonsäure, Triflonsäure, Trifluormethan-Sulfonsäure, Trimsylat, Trifluormethylsulfonsäure, 250 ml, 03, IV, 34, 162,0 °C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trifluoromethanesulfonic acid
Schmelzpunkt -40.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6900g/mL
Siedepunkt 162.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3SO3H
Brechungsindex 1.3260 to 1.3300
Menge 1 mL
Beilstein 03,IV,34
Fieser 04,532; 05,701; 06,617; 08,504; 09,531; 14,152; 15,41; 16,357; 17,24
Merck Index 15,9842
Relative Dichte 1.69
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many polar organic solvents such as dim,sulfolane,dimethyl sulfoxide,dimethyl sulfone an
IUPAC-Name Trifluormethansulfonsäure
Viskosität 2.87 mPa.s (25°C)
Formelmasse 150.07
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Rauchende Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoromethanesulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.