Learn More
Trifluormethansulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026006
47.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
421-83-0
CClF3O2S
168.51
MFCD00007451
GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2cl
79000
Trifluormethansulfonylchlorid
FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
421-83-0
CClF3O2S
168.51
MFCD00007451
GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2cl
79000
Trifluormethansulfonylchlorid
FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Ru(II) complex-catalyzed trifluoromethylating agent for aromatics and alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ru(II)-komplex-katalysiertes Trifluormethylierungsmittel für Aromaten und Alkene.
Löslichkeit
Es hydrolysiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser/Feuchtigkeit, Hitze und Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trifluoromethanesulfonyl chloride
Dichte 1.593
Siedepunkt 32°C
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.334
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1812016
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes with water.
Formelmasse 168.52
Reinheit (%) 98%