Learn More
Triisopropylorthoformat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10441691 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10441691 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10646184 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10441691 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 325440250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 4447-60-3 | C10H22O3 | 190.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4447-60-3
Summenformel C10H22O3
Molekulargewicht (g/mol) 190.29
MDL-Nummer MFCD00060628
InChI-Schlüssel FPIVAWNGRDHRSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropyl orthoformate, triisopropoxymethane, triisopropylorthoformate, propane, 2,2',2-methylidynetris oxy tris, 2-diisopropoxymethoxy propane, 2-di propan-2-yloxy methoxy propane, 2-bis propan-2-yloxy methoxy propane, orthoformic acid, triisopropyl ester, isopropyl orthoformate
PubChem CID 78191
IUPAC-Name 2-[Di(propan-2-yloxy)methoxy]propan
SMILES CC(C)OC(OC(C)C)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triisopropyl orthoformate
Farbe Farblos
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 64°C to 65°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 42°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC(OCH(CH3)2)3
Brechungsindex 1.3950 to 1.398
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.86
Formelmasse 190.29
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit