Learn More
Triisopropylphosphit, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4323875
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
116-17-6
C9H21O3P
208.24
SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
8304
Tripropan-2-ylphosphit
CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
116-17-6
C9H21O3P
208.24
SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
8304
Tripropan-2-ylphosphit
CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triisopropyl phosphite
Dichte 0.9140g/mL
Siedepunkt 94°C to 95°C (66.6 hPa)
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2CHO]3P
Brechungsindex 1.4095 to 1.4115
Menge 5 g
Beilstein 01,363
Fieser 01,1229; 16,36
Relative Dichte 0.914
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 208.24
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig