Learn More
Triisopropylphosphin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481717
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15481717 0.5 g 0.50 Gramm
15491717 2 g 2 Gramm
15401727 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041684.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 6476-36-4 | C9H21P | 160.241 g/mol
Triisopropylphosphine is used as a ligand in organometallic chemistry. It is also used to produce chlor(triisopropyl)phosphonium- dimesylamid at temperature of 40°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6476-36-4
Summenformel C9H21P
Molekulargewicht (g/mol) 160.241
MDL-Nummer MFCD00015029
InChI-Schlüssel IGNTWNVBGLNYDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropylphosphine, tri-i-propylphosphine, phosphine, triisopropyl, phosphine, tris 1-methylethyl, tri-isopropylphosphine, triisopropylphosphane, trisisopropylphosphine, triisopropyl phosphine, acmc-20ajdu, pubchem6458
PubChem CID 80969
IUPAC-Name Tri(propan-2-yl)phosphan
SMILES CC(C)P(C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triisopropylphosphine
Dichte 0.839g/mL
Siedepunkt 176°C to 178°C
Flammpunkt −17° (1°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4670
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN2845
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 160.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig