Learn More
Trilostane, TRC
Artikelnummer. 30449170
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30449170 100 mg 100 Milligramm
30457206 10 mg 10 Milligramm
30453417 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30449170 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT795600100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13647-35-3
Summenformel C20 H27 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 329.43
Synonym Androst-2-ene-2-carbonitrile, 4,5-epoxy-3,17-dihydroxy-, (4α,5α,17β)-, Desopan, Modrastane, Modrefen, Modrenal, Trilostane, Vetoryl, Win 24540
IUPAC-Name (1S,2R,6R,8S,11S,12S,15S,16S)-5,15-dihydroxy-2,16-dimethyl-7-oxapentacyclo[9.7.0.02,8.06,8.012,16]octadec-4-ene-4-carbonitrile
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@@]45O[C@@H]4C(=C(C[C@]35C)C#N)O)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trilostane
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H27NO3/c1-18-7-6-14-12(13(18)3-4-15(18)22)5-8-20-17(24-20)16(23)11(10-21)9-19(14,20)2/h12-15,17,22-23H,3-9H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,17+,18-,19+,20+/m0/s1
Formelmasse 329.1991