Learn More
TRIM11 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16857513 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16857513 20 μL 20 Mikroliter
16847513 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16857513 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 108511AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. This protein localizes to the nucleus and the cytoplasm. Its function has not been identified.
Spezifikation
Antigen TRIM11
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.19 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen TRIM11
Gen-Zugriffsnummer Q96F44
Gen-Alias BIA1, Protein BIA1, RING finger protein 92, RNF92, TRIM11, tripartite motif containing 11
Gensymbole TRIM11
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen TRIM11 Fusion Protein Ag1308
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 81559
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG