missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRIM48 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18522070 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 mg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18522070 0.05 mg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18522070 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00079097B01P

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Polyclonal Antibody

TRIM48 Polyclonal antibody specifically detects TRIM48 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TRIM48
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.4)
Gen-Zugriffsnummer NP_077019.1
Gen-Alias MGC4827, RING finger protein 101, RNF101tripartite motif-containing 48, tripartite motif containing 48, tripartite motif-containing protein 48
Wirtsspezies Mouse
Immunogen TRIM48 (NP_077019.1, 1 a.a. - 208 a.a.) full-length human protein. MNSGISQVFQRELTCPICMNYFIDPVTIDCGHSFCRPCFYLNWQDIPILTQCFECIKTIQQRNLKTNIRLKKMASLARKASLWLFLSSEEQMCGIHRETKKMFCEVDRSLLCLLCSSSQEHRYHRHCPAEWAAEEHWEKLLKKMQSLWEKACENQRNLNVETTRISHWKAFGDILYRSESVLLHMPQPLNLALRAGPITGLRDRLNQF
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.05 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Zinc Finger
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79097
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.