Learn More
Invitrogen™ Humanes TRIM5 delta, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0167
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
TRIM5delta Synthetisches Peptid, PEP-0167, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 14 Aminosäuren des Carboxy-Terminus von humanem TRIM5&delat; überein. PEP-0167 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20048 verwendet werden.Spezifikation
85363 | |
gereinigt | |
Human TRIM5 delta | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q9C035 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
TRIM5 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |