Learn More
Trimeprazinsulfoxidhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Trimeprazinsulfoxidhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trimeprazine Sulphoxide Hydrochloride |
| CAS | 2731414-34-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Trimeprazine Sulphoxide Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C18 H22 N2 O S . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Trimeprazine Sulphoxide Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H22N2OS.ClH/c1-14(12-19(2)3)13-20-15-8-4-6-10-17(15)22(21)18-11-7-5-9-16(18)20;/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC-Name | N,N,2-Trimethyl-3-(5-oxophenothiazin-10-yl)propan-1-amin;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |