missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trimeprazintartrat Mikromol™
Beschreibung
Trimeprazintartrat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Alimemazine tartrate |
| CAS | 4330-99-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Alimemazine tartrate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | 2 C18 H22 N2 S . C4 H6 O6 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]-, tartrate (2:1) (8CI), 10-(3-Dimethylamino-2-methylpropyl)phenothiazine tartrate, Alimemazine tartrate, NSC 17475, Panectyl, Repeltin, Temaril, Temaril 16, Theralene, Trimeprazine Tartrate, Vallergan, Vanectyl, 10H-Phenothiazine-10-propanamine, N,N,beta-trimethyl-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1), 10H-Phenothiazine-10-propanamine, N,N,beta-trimethyl-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C18H22N2S.C4H6O6/c2*1-14(12-19(2)3)13-20-15-8-4-6-10-17(15)21-18-11-7-5-9-16(18)20;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-11,14H,12-13H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1 |
| SMILES | CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13.CC(CN(C)C)CN4c5ccccc5Sc6ccccc46.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutandisäure; N,N,2-Trimethyl-3-phenothiazin-10-ylpropan-1-amin |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?