Learn More
Trimethoxyboroxin, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15442997
58.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
102-24-9
C3H9B3O6
173.53
MFCD00005946
ZFMOJHVRFMOIGF-UHFFFAOYSA-N
trimethoxyboroxine, trimethoxyboroxin, boroxin, trimethoxy, trimethoxycyclotriboroxane, 2,4,6-trimethoxyboroxin, triboron trimethyl hexaoxide, boroxin, 2,4,6-trimethoxy, boric acid h3b3o6 , trimethyl ester, trimethoxy-boroxi, trimethoxyboroxole
66880
COB1OB(OC)OB(OC)O1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
102-24-9
C3H9B3O6
173.53
MFCD00005946
ZFMOJHVRFMOIGF-UHFFFAOYSA-N
trimethoxyboroxine, trimethoxyboroxin, boroxin, trimethoxy, trimethoxycyclotriboroxane, 2,4,6-trimethoxyboroxin, triboron trimethyl hexaoxide, boroxin, 2,4,6-trimethoxy, boric acid h3b3o6 , trimethyl ester, trimethoxy-boroxi, trimethoxyboroxole
66880
COB1OB(OC)OB(OC)O1
It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trimethoxyboroxine
Schmelzpunkt 10°C to 11°C
Dichte 1.216 g/mL
Siedepunkt 130°C
Flammpunkt 14°C (57°F)
Geruch Strong
Brechungsindex 1.3996
Menge 250 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1709158
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethoxy-1,3,5,2,4,6-Trioxatriborinan
Formelmasse 173.53
Physikalische Form Flüssig