Learn More
Trimethyl-1,3,5-Benzoltricarboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737672
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2672-58-4
C12H12O6
252.22
MFCD00008434
RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N
trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, trimethyl trimesate, trimesic acid trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, trimethylbenzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, methyl 3,5-bis methoxycarbonyl benzoate, benzene-1,3,5-tricarboxylic acid trimethyl ester, timtec-bb sbb007766
75881
Trimethyl-1,3,5-benzoltricarboxylat
COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C(=O)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2672-58-4
C12H12O6
252.22
MFCD00008434
RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N
trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, trimethyl trimesate, trimesic acid trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, trimethylbenzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, methyl 3,5-bis methoxycarbonyl benzoate, benzene-1,3,5-tricarboxylic acid trimethyl ester, timtec-bb sbb007766
75881
Trimethyl-1,3,5-benzoltricarboxylat
COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
Schmelzpunkt 144°C to 147°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H3(CO2CH3)3
Menge 25 g
Beilstein 09, 979
Formelmasse 252.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle