Learn More
Trimethylborat, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089430
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
121-43-7
C3H9O3B
103.91
MFCD00008346
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
8470
CHEBI:38913
Trimethylborat
B(OC)(OC)OC
121-43-7
C3H9O3B
103.91
MFCD00008346
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
8470
CHEBI:38913
Trimethylborat
B(OC)(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trimethyl borate
Schmelzpunkt -34.0°C
Dichte 0.9150g/mL
Siedepunkt 68.0°C to 69.0°C
Flammpunkt −8°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel (CH3O)3B
Brechungsindex 1.3562 to 1.3582
Menge 100 mL
Beilstein 01, 287
Fieser 01,673; 13,218
Merck Index 15, 9882
Relative Dichte 0.915
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with thf,diethyl ether,hexane,methanol,,isopropylamine,and other organic liquids
Viskosität 0.36 mPa.s (25°C)
Formelmasse 103.91
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethyl borate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trimethyl borate, methyl alcohol