Learn More
Borsäuretrimethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024943
23.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
121-43-7
C3H9BO3
103.912
MFCD00008346
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
8470
CHEBI:38913
Trimethylborat
B(OC)(OC)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
121-43-7
C3H9BO3
103.912
MFCD00008346
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
8470
CHEBI:38913
Trimethylborat
B(OC)(OC)OC
Trimethyl borate is a useful reagent in organic synthesis. It is involved in the production of resins, waxes and paints and acts as a methylation agent. As a boron source, it is used to prepare flame retardants, anti-oxidants and corrosion inhibitors. It reacts with Grignard reagents followed by hydrolysis to prepare boronic acid. It is also used as a precursor of borate esters, which finds application in Suzuki coupling reaction. It is an intermediate in the preparation of sodium borohydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylborat ist ein nützliches Reagenz für die organische Synthese. Ist an der Herstellung von Harzen, Wachsen und Lacken beteiligt und wirkt als Methylierungsmittel. Als Borquelle dient es zur Herstellung von Flammschutzmitteln, Antioxidantien und Korrosionshemmern. Reagiert mit Grignard-Reagenzien, gefolgt von Hydrolyse zur Vorbereitung von Boronsäure. Wird auch als Vorstufe von Boratestern verwendet, die Anwendung in Suzuki-Kupplungsreaktion finden. Ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von Natriumborhydrid.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran, Äther, Isoporpylamin, Hexan und Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Zersetzt sich langsam bei Vorhandensein von Feuchtigkeit und schnell in Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trimethyl borate
Schmelzpunkt -34°C
Dichte 0.915
Siedepunkt 67°C to 69°C
Flammpunkt −8°C (17°F)
Geruch Odorless
Strukturformel (CH3O)3B
Brechungsindex 1.361
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2416
Beilstein 1697939
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,9712
Löslichkeitsinformationen Miscible with tetrahydrofuran,ether,isoporpylamine,hexane and methanol.
Formelmasse 103.92
Reinheit (%) 99%