Learn More
Trimethylborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-206851
25.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
121-43-7
MFCD00008346
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
8470
CHEBI:38913
Trimethylborat
B(OC)(OC)OC
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
121-43-7
MFCD00008346
WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
8470
CHEBI:38913
Trimethylborat
B(OC)(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trimethyl borate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -34.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9150g/mL
Siedepunkt 68.0°C to 69.0°C
Flammpunkt −8°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H9O3B
Strukturformel (CH3O)3B
Brechungsindex 1.3562 to 1.3582
Menge 100 g
Beilstein 01, 287
Fieser 01,673; 13,218
Merck Index 15, 9882
Relative Dichte 0.915
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with thf,diethyl ether,hexane,methanol,,isopropylamine,and other organic liquids
Molekulargewicht (g/mol) 103.91
Viskosität 0.36 mPa.s (25°C)
Formelmasse 103.91
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethyl borate
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Indicaciones de peligro
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.