Learn More
Trimethyl-Orthobenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-207933
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
707-07-3
C10H14O3
182.22
MFCD00008474
IECKAVQTURBPON-UHFFFAOYSA-N
trimethyl orthobenzoate, trimethoxymethyl benzene, methyl orthobenzoate, benzene, trimethoxymethyl, trimethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, trimethyl ester, orthobenzoic acid trimethyl ester, alpha,alpha,alpha-trimethoxytoluene, trimethoxyphenylmethane, trimethyl orthobeznoate
69720
Trimethoxymethylbenzol
COC(C1=CC=CC=C1)(OC)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
707-07-3
C10H14O3
182.22
MFCD00008474
IECKAVQTURBPON-UHFFFAOYSA-N
trimethyl orthobenzoate, trimethoxymethyl benzene, methyl orthobenzoate, benzene, trimethoxymethyl, trimethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, trimethyl ester, orthobenzoic acid trimethyl ester, alpha,alpha,alpha-trimethoxytoluene, trimethoxyphenylmethane, trimethyl orthobeznoate
69720
Trimethoxymethylbenzol
COC(C1=CC=CC=C1)(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trimethyl orthobenzoate
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 87°C to 88°C (7.0 mmHg)
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C(OCH3)3
Brechungsindex 1.4880 to 1.49
Menge 10 g
Fieser 13,327; 04,548; 13,195; 01,1256; 02,454; 04,565; 06,657; 07,414; 08,524; 09,512; 10,455; 13,301
Relative Dichte 1.06
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig