Learn More
Trimethylorthopropionat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trimethyl Orthopropionate |
| CAS | 24823-81-2 |
| Summenformel | C6H14O3 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 1,1,1-Trimethoxypropane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H14O3/c1-5-6(7-2,8-3)9-4/h5H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(OC)(OC)OC |
| IUPAC-Name | 1,1,1-Trimethoxypropan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 134.17 |
| Formelmasse | 134.0943 |