Learn More
Trimethylphosphonoacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509996
30.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5927-18-4
C5H11O5P
182.11
SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
trimethyl phosphonoacetate, methyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, trimethyl phosphonacetate, trimethylacetyl phosphate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, methyl ester, methyl-dimethoxyphosphoryl acetat, trimethyl phosphoroacetate, phosphonoacetic acid trimethyl ester, methyl dimethylphosphonoacetate, methyl dimethoxyphosphoryl acetate
80029
Methyl-2-dimethoxyphosphorylacetat
COC(=O)CP(=O)(OC)OC
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5927-18-4
C5H11O5P
182.11
SIGOIUCRXKUEIG-UHFFFAOYSA-N
trimethyl phosphonoacetate, methyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, trimethyl phosphonacetate, trimethylacetyl phosphate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, methyl ester, methyl-dimethoxyphosphoryl acetat, trimethyl phosphoroacetate, phosphonoacetic acid trimethyl ester, methyl dimethylphosphonoacetate, methyl dimethoxyphosphoryl acetate
80029
Methyl-2-dimethoxyphosphorylacetat
COC(=O)CP(=O)(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trimethyl phosphonoacetate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2600g/mL
Siedepunkt 265.0°C to 268.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2P(O)CH2CO2CH3
Brechungsindex 1.4360 to 1.4380
Menge 25 g
Fieser 02,442; 07,394; 01,314; 02,169; 01,1236; 02,171; 13,15
Relative Dichte 1.26
Formelmasse 182.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig