Learn More
Trimethylthiophosphat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049862
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
152-18-1
C3H9O3PS
156.136
MFCD00014888
XWSLYQXUTWUIKM-UHFFFAOYSA-N
trimethyl thiophosphate, trimethylthiophosphate, o,o,o-trimethyl phosphorothioate, o,o,o-trimethyl thiophosphate, trimethylthiofosfat, o,o,o-trimethylthiofosfat, trimethylthiofosfat czech, ccris 5569, phosphorothioic acid, o,o,o-trimethyl ester, o,o,o-trimethylthiofosfat czech
9038
Trimethoxy(sulfanyliden)-$l^{5}-phosphan
COP(=S)(OC)OC
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
152-18-1
C3H9O3PS
156.136
MFCD00014888
XWSLYQXUTWUIKM-UHFFFAOYSA-N
trimethyl thiophosphate, trimethylthiophosphate, o,o,o-trimethyl phosphorothioate, o,o,o-trimethyl thiophosphate, trimethylthiofosfat, o,o,o-trimethylthiofosfat, trimethylthiofosfat czech, ccris 5569, phosphorothioic acid, o,o,o-trimethyl ester, o,o,o-trimethylthiofosfat czech
9038
Trimethoxy(sulfanyliden)-$l^{5}-phosphan
COP(=S)(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trimethyl thiophosphate
Farbe Weiß
Geruch Sulphurous
Menge 1 g
UN-Nummer UN3278
Formelmasse 156.15
Physikalische Form Flüssig