Learn More
Trimethylthiophosphat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387268
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387268 5 g 5 Gramm
11397268 1 g 1 Gramm
11377268 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11387268 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 030395.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 152-18-1 | C3H9O3PS | 156.136 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 152-18-1
Summenformel C3H9O3PS
Molekulargewicht (g/mol) 156.136
MDL-Nummer MFCD00014888
InChI-Schlüssel XWSLYQXUTWUIKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl thiophosphate, trimethylthiophosphate, o,o,o-trimethyl phosphorothioate, o,o,o-trimethyl thiophosphate, trimethylthiofosfat, o,o,o-trimethylthiofosfat, trimethylthiofosfat czech, ccris 5569, phosphorothioic acid, o,o,o-trimethyl ester, o,o,o-trimethylthiofosfat czech
PubChem CID 9038
IUPAC-Name Trimethoxy(sulfanyliden)-$l^{5}-phosphan
SMILES COP(=S)(OC)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material Trimethyl thiophosphate
Farbe Weiß
Geruch Sulphurous
Menge 5 g
UN-Nummer UN3278
Formelmasse 156.15
Physikalische Form Flüssigkeit