Learn More
Trimethylessigsäure 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 140025000
Weitere Details : CAS : 75-98-9 Netto-Gewicht : 0.50000kg
Menge | 500g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
75-98-9 | |
102.13 | |
IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N | |
6417 | |
2,2-Dimethylpropansäure |
C5H10O2 | |
MFCD00004194 | |
pivalic acid, trimethylacetic acid, neopentanoic acid, 2,2-dimethylpropionic acid, tert-pentanoic acid, propanoic acid, 2,2-dimethyl, versatic 5, kyselina pivalova, acetic acid, trimethyl, alpha,alpha-dimethylpropionic acid | |
CHEBI:45133 | |
CC(C)(C)C(=O)O |
Spezifikation
Trimethylacetic acid | |
Authentic | |
3.6 mm2/s (60°C) | |
Hellbraun bis Gelb | |
500g | |
75-98-9 | |
C5H10O2 | |
MFCD00004194 | |
01,1229 | |
pivalic acid, trimethylacetic acid, neopentanoic acid, 2,2-dimethylpropionic acid, tert-pentanoic acid, propanoic acid, 2,2-dimethyl, versatic 5, kyselina pivalova, acetic acid, trimethyl, alpha,alpha-dimethylpropionic acid | |
IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N | |
2,2-Dimethylpropansäure | |
6417 | |
102.13 | |
99% |
63°C | |
Glasflasche | |
163.0°C to 164.0°C | |
33.0°C to 35.0°C | |
99% | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)3CCO2H | |
02, 319 | |
15, 7625 | |
Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CC(C)(C)C(=O)O | |
102.13 | |
CHEBI:45133 | |
Pulver, Kristalle und/oder Stückchen |
Sicherheit und Handhabung
- Trimethylacetic acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.