Learn More
Trimethylamin-d9-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trimethylamine-d9 Hydrochloride |
| CAS | 18856-86-5 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C3 2H9 N . Cl H |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Methan-d3-amine','N,N-di(methyl-d3)-','hydrochloride (9CI), Tri(methyl-d3)amine','hydrochloride (8CI), N,N-Di(methyl-d3)methan-d3-amine hydrochloride, Trimethylamine-d9 hydrochloride, Tri(methyl-d3)ammonium chloride, Trimethylammonium-d9 hydrochloride, Trimethylamine-D9 hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | 1,1,1-Trideuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)methanamin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 104.63 |
| Mehr anzeigen |