Learn More
Trimethylammonium Bicarbonat-Puffer, für HPLC, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15638320 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 15638320
Marke: Honeywell-Fluka 17899100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylammonium Bicarbonate Buffer
CAS 34408-21-4
Farbe Farblos
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC
pH 8.4 to 8.6 (at 25°C)
Physikalische Form Liquid
Menge 100 mL
Summenformel C4H11NO3
Strukturformel (CH3)3N.H2CO3
MDL-Nummer MFCD10565651
Verpackung Kunststoffflasche
UN-Nummer NONH for all modes of transport
InChI-Schlüssel ARGNFRQXCRRALH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C.C(=O)(O)O
IUPAC-Name Kohlensäure; N,N-Dimethylethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
PubChem CID 186184
Formelmasse 121.14g/mol