missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trimethylboroxin, 50 % w/w Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7041248
73.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
823-96-1
C3H9B3O3
125.53
MFCD00013354
GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
trimethylboroxine, 2,4,6-trimethylboroxin, trimethylboroxin, boroxin, trimethyl, trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, trimethyboroxine, trimethyl boroxin, trimethylboroxaine, trimethyl boroxine, trimethyl-boroxine
574072
2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-Trioxatriborinan
CB1OB(C)OB(C)O1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
823-96-1
C3H9B3O3
125.53
MFCD00013354
GBBSAMQTQCPOBF-UHFFFAOYSA-N
trimethylboroxine, 2,4,6-trimethylboroxin, trimethylboroxin, boroxin, trimethyl, trimethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane, trimethyboroxine, trimethyl boroxin, trimethylboroxaine, trimethyl boroxine, trimethyl-boroxine
574072
2,4,6-Trimethyl-1,3,5,2,4,6-Trioxatriborinan
CB1OB(C)OB(C)O1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Trimethylboroxin wird als Derivatisierungsmittel für die GLC-Analyse verwendet. Es wird in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, einschließlich als Polymerisationsadditiv. Es wird auch bei der Herstellung von CBS-Katalysatoren für asymmetrische Reduktionen verwendet.

Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.

Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trimethylboroxine
Dichte 0.894
Menge 5 mL
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1757008
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 125.54
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w soln. in THF

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'