Learn More
Trimethyl-1,3,5-Benzoltricarboxylat, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 152071000
Weitere Details : CAS : 2672-58-4 Netto-Gewicht : 0.15000kg
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10001750
  • 267.00 € / 100 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 16-08-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
2672-58-4
252.22
RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N
75881
COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C(=O)OC
C12H12O6
MFCD00008434
trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, trimethyl trimesate, trimesic acid trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, trimethylbenzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, methyl 3,5-bis methoxycarbonyl benzoate, benzene-1,3,5-tricarboxylic acid trimethyl ester, timtec-bb sbb007766
Trimethyl-1,3,5-benzoltricarboxylat
Spezifikation
Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
Glasflasche
144°C to 147°C
2672-58-4
C12H12O6
MFCD00008434
trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, trimethyl trimesate, trimesic acid trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, trimethylbenzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, methyl 3,5-bis methoxycarbonyl benzoate, benzene-1,3,5-tricarboxylic acid trimethyl ester, timtec-bb sbb007766
COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C(=O)OC
252.22
252.22
99%
Authentic
Weiß
100g
98.5% min. (GC)
C6H3(CO2CH3)3
09, 979
RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N
Trimethyl-1,3,5-benzoltricarboxylat
75881
Kristallines Pulver oder Kristalle
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate