Learn More
Trimethylhydrochinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026680
22.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
700-13-0
C9H12O2
152.193
MFCD00002346
AUFZRCJENRSRLY-UHFFFAOYSA-N
trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethylhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3,5-trimethyl, pseudocumohydroquinone, psi-cumohydroquinone, 2,3,6-trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethyl-benzene-1,4-diol, hydroquinone, trimethyl, 2,3,5-trimethyl-1,4-benzenediol, .psi.-cumohydroquinone
12785
2,3,5-Trimethylbenzol-1,4-Diol
CC1=CC(=C(C(=C1O)C)C)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
700-13-0
C9H12O2
152.193
MFCD00002346
AUFZRCJENRSRLY-UHFFFAOYSA-N
trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethylhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2,3,5-trimethyl, pseudocumohydroquinone, psi-cumohydroquinone, 2,3,6-trimethylhydroquinone, 2,3,5-trimethyl-benzene-1,4-diol, hydroquinone, trimethyl, 2,3,5-trimethyl-1,4-benzenediol, .psi.-cumohydroquinone
12785
2,3,5-Trimethylbenzol-1,4-Diol
CC1=CC(=C(C(=C1O)C)C)O
Trimethylhydroquinone is used for synthesizing vitamin E and used as medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylhydrochinon wird zur Synthese von Vitamin E und als medizinisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2 g/l bei 20 °C.
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trimethylhydroquinone
Schmelzpunkt 169°C to 174°C
Flammpunkt 140°C (284°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1909183
Formelmasse 152.2
Reinheit (%) 98%