Learn More
Trimethylsilyl acetate 97%, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 391980250
Weitere Details : CAS : 2754-27-0 Netto-Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 3272 Chem class : 3 Pack group : II
Menge. 25g
Verpackung Glass bottle
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10004973
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter +49 2304 - 93 28 90
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
Trimethylsilyl acetate
97%
CH3COOSi(CH3)3
MFCD00008695
≥96.0%
C5H12O2Si
132.23
Spezifikation
Trimethylsilyl acetate
Clear colorless to pale yellow
2754-27-0
Glass bottle
Liquid
97%
CH3COOSi(CH3)3
MFCD00008695
0.884g/mL
25g
Authentic
1.3870 to 1.3890 (20°C, 589nm)
≥96.0%
C5H12O2Si
132.23
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Trimethylsilyl acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)