Learn More
Trimethylsilylcyanid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735341
32.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7677-24-9
C4H9NSi
99.21
MFCD00001765
LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilyl cyanide, cyanotrimethylsilane, trimethylsilanecarbonitrile, trimethylsilylcyanide, silanecarbonitrile, trimethyl, trimethylsilylnitrile, tmscn, trimethyl silane cyanide, trimethylsilylcarbonitrile, tms cyanide
82115
Trimethylsilylformonitril
C[Si](C)(C)C#N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
7677-24-9
C4H9NSi
99.21
MFCD00001765
LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
trimethylsilyl cyanide, cyanotrimethylsilane, trimethylsilanecarbonitrile, trimethylsilylcyanide, silanecarbonitrile, trimethyl, trimethylsilylnitrile, tmscn, trimethyl silane cyanide, trimethylsilylcarbonitrile, tms cyanide
82115
Trimethylsilylformonitril
C[Si](C)(C)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 114.0°C to 117.0°C
Chemischer Name oder Material Trimethylsilyl cyanide
Schmelzpunkt 11.0°C
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel (CH3)3SiCN
Fieser 04,542; 05,720; 06,632; 07,397; 08,133; 09,127; 10,112; 11,147; 12,148; 13,87; 14,107; 15,102; 17,89; 01,979; 04,418; 06,503; 08,433
Flammpunkt 1°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 99.21
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3880 to 1.3920
Relative Dichte 0.744
Dichte 0.7440g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropylmagnesium bromide, 3M solution in 2-Methyltetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.