missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trimethylstannylmethyldiphenylsilan, 96 %, ACROS Organics™

Catalog Number 10432271
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemischer Name oder Material Trimethylstannylmethyldiphenylsilan
Namenshinweis 96%
CAS 149013-84-3
Farbe Farblos
Siedepunkt 125°C to 130°C
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C16H22SiSn
Strukturformel (CH3)3SNSI(C6H5)2CH3
MDL-Nummer MFCD00800634
Menge 1 g
Synonym silane,diphenyl trimethylstannyl methyl-9ci, acmc-1cjkr
Molekulargewicht (g/mol) 360.93
Formelmasse 360.93
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylstannylmethyldiphenylsilan
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'