Learn More
Trimethylsulfoniumiodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020619
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2181-42-2
C3H9IS
204.069
MFCD00011632
VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
trimethylsulfonium iodide, trimethylsulphonium iodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, trimethylsulfoniumiodide, trimethylsulfanium iodide, trimethyl-sulfonium iodide, unii-4z1liz2lun, 4z1liz2lun, sulfonium, trimethyl-, iodide 1:1, chembl25340
75127
Timethylsulfanium;iodid
C[S+](C)C.[I-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2181-42-2
C3H9IS
204.069
MFCD00011632
VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
trimethylsulfonium iodide, trimethylsulphonium iodide, sulfonium, trimethyl-, iodide, trimethylsulfoniumiodide, trimethylsulfanium iodide, trimethyl-sulfonium iodide, unii-4z1liz2lun, 4z1liz2lun, sulfonium, trimethyl-, iodide 1:1, chembl25340
75127
Timethylsulfanium;iodid
C[S+](C)C.[I-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trimethylsulfonium iodide
Schmelzpunkt ∼215°C (sublimation)
Menge 50 g
Beilstein 3555192
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 204.07
Reinheit (%) 99%