Learn More
Trimethyloxoniumtetrafluorborat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Trimethylsulfonium tetrafluoroborate, is used as Methylene transfer agent and as a pharmaceutical intermediate. It is also used as a raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Trimethylsulfonium-Tetrafluorborat wird als Methylentransfermittel und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Kommt auch als Rohstoff in der organischen Synthese zur Anwendung.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Trimethylsulfonium tetrafluoroborate |
| Schmelzpunkt | 214°C to 218°C |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 3708437 |
| Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water. |
| Formelmasse | 163.98 |
| Reinheit (%) | ≥98% |