Learn More
Cadmiumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10595134 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10595134 1 g Glasflasche 1 Gramm
10254574 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595134 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 381520010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5034-06-0 | C3H9ClOS | 128.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5034-06-0
Summenformel C3H9ClOS
Molekulargewicht (g/mol) 128.62
MDL-Nummer MFCD00011898
InChI-Schlüssel KQYWHJICYXXDSQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethylsulfoxonium chloride, trimethyloxosulfonium chloride, trimethylsulfonium chloride oxide, trimethyloxosulphonium chloride, sulfonium, trimethyl-, chloride, s-oxide, sulfoxonium, trimethyl-, chloride, sulfoxonium, trimethyl-, chloride 8ci,9ci, trimethyl oxo-??-sulfanylium chloride, c3h9os.cl, sulfoxonium, chloride
PubChem CID 197819
SMILES C[S+](=O)(C)C.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsulfoxonium chloride
Schmelzpunkt 226.0°C to 229.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3S(O)Cl
Menge 1 g
Formelmasse 128.62
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsulfoxonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.