missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cadmiumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3790850
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5034-06-0
C3H9ClOS
128.62
MFCD00011898
KQYWHJICYXXDSQ-UHFFFAOYSA-M
trimethylsulfoxonium chloride, trimethyloxosulfonium chloride, trimethylsulfonium chloride oxide, trimethyloxosulphonium chloride, sulfonium, trimethyl-, chloride, s-oxide, sulfoxonium, trimethyl-, chloride, sulfoxonium, trimethyl-, chloride 8ci,9ci, trimethyl oxo-??-sulfanylium chloride, c3h9os.cl, sulfoxonium, chloride
197819
C[S+](=O)(C)C.[Cl-]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5034-06-0
C3H9ClOS
128.62
MFCD00011898
KQYWHJICYXXDSQ-UHFFFAOYSA-M
trimethylsulfoxonium chloride, trimethyloxosulfonium chloride, trimethylsulfonium chloride oxide, trimethyloxosulphonium chloride, sulfonium, trimethyl-, chloride, s-oxide, sulfoxonium, trimethyl-, chloride, sulfoxonium, trimethyl-, chloride 8ci,9ci, trimethyl oxo-??-sulfanylium chloride, c3h9os.cl, sulfoxonium, chloride
197819
C[S+](=O)(C)C.[Cl-]

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Trimethylsulfoxonium chloride
Schmelzpunkt 226.0°C to 229.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3S(O)Cl
Menge 1 g
Formelmasse 128.62
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethylsulfoxonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'