Learn More
Trimethylsulfoxonium Chloride, TRC
Artikelnummer. 30455656
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455656 5 g 5 Gramm
30450004 10 g 10 Gramm
30453055 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455656 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8967585G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5034-06-0
Summenformel C3H9OSCl
Molekulargewicht (g/mol) 128.62
SMILES [Cl-].C[S+](=O)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethylsulfoxonium Chloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H9OS.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 128.0063