missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trimethylsulfoxoniumiodid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Trimethylsulfoxonium iodide reacts with sodium hydride to prepare dimethyloxosulfonium methylide, which is used as a methylene-transfer reagent in synthetic chemistry. It is used to prepare ylide, which reacts with carbonyl compounds to get epoxides. Further, it reacts with alfa,beta-unsaturated esters to get cyclopropyl esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethylsulfoniumiodid reagiert mit Natriumhydrid zur Herstellung von Dimethyloxosulfonium-methylid, das in der synthetischen Chemie als Methylentransferreagenz verwendet wird. Es wird zur Herstellung von Ylid verwendet, das mit Carbonylverbindungen reagiert, um Epoxide zu erhalten. Darüber hinaus reagiert es mit alfa,beta-ungesättigten Estern, um Cyclopropylester zu erhalten.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen. Lichtempfindlich.
Trimethylsulfoniumiodid reagiert mit Natriumhydrid zur Herstellung von Dimethyloxosulfonium-methylid, das in der synthetischen Chemie als Methylentransferreagenz verwendet wird. Es wird zur Herstellung von Ylid verwendet, das mit Carbonylverbindungen reagiert, um Epoxide zu erhalten. Darüber hinaus reagiert es mit alfa,beta-ungesättigten Estern, um Cyclopropylester zu erhalten.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen. Lichtempfindlich.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trimethylsulfoxonium iodide |
Schmelzpunkt | ∼170°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3595854 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 220.07 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'