Learn More
Trimethylzinnhydroxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354859
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11354859 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11354859 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 071167.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Trimethyl-Zinn-Hydroxid, 98 %, C3H11OSn, CAS-Nummer-56-24-6, Hydroxytrimethyl-Zinn, Trimethylstannyl-Hydroxid, Trimethyl-Zinn-Hydroxid, Stannan, Hydroxytrimethyl, Zinn, Trimethyl-, Hydroxid, Trimethylzinnhydroxid, Hydroxytrimethylstannan, Trimethylstannanol, Trimethylhydroxyzinn, unii-10alt8dj2v, 25 g
Trimethyltin hydroxide is used in the synthesis of modified thymines, which is useful as inhibitors of RNase A. It is also used in the preparation of ketoheterocycle inhibitors of fatty acid amide inhibitors. It reacts with 2,2-disubstituted benzothiazolines to form trialkyltin derivatives of sulphur containing Schiff base complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-24-6
Summenformel C3H10OSn
Molekulargewicht (g/mol) 180.82
MDL-Nummer MFCD00013929
InChI-Schlüssel OJZNYUDKNVNEMV-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethyltin hydroxide, stannane, hydroxytrimethyl, trimethylstannanol, hydroxytrimethyltin, trimethyl tin hydroxide, trimethylhydroxytin, hydroxytrimethylstannane, trimethylstannyl hydroxide, unii-10alt8dj2v, tin, trimethyl-, hydroxide
PubChem CID 6328620
IUPAC-Name trimethylstannanol
SMILES C[Sn](C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyltin hydroxide
Schmelzpunkt 114°C to 118°C
Farbe Weiß
Geruch Pungent
Strukturformel (CH3)3SnOH
Menge 25 g
UN-Nummer UN3146
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 180.8
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver