Learn More
Trimethylzinnhydroxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15234764 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15234764 25 g Glasflasche 25 Gramm
15214764 1 g Glasflasche 1 Gramm
15224764 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15234764 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 449220250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 56-24-6 | C3H10OSn | 180.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-24-6
Summenformel C3H10OSn
Molekulargewicht (g/mol) 180.82
MDL-Nummer MFCD00013929
InChI-Schlüssel OJZNYUDKNVNEMV-UHFFFAOYSA-M
Synonym trimethyltin hydroxide, stannane, hydroxytrimethyl, trimethylstannanol, hydroxytrimethyltin, trimethyl tin hydroxide, trimethylhydroxytin, hydroxytrimethylstannane, trimethylstannyl hydroxide, unii-10alt8dj2v, tin, trimethyl-, hydroxide
PubChem CID 6328620
IUPAC-Name trimethylstannanol
SMILES C[Sn](C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyltin hydroxide
Schmelzpunkt 118.0°C to 119.0°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3SnOH
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 180.82
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethyltin hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.