Learn More
Tripelennamin-N-Oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050348
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050348 25 mg 25 Milligramm
30049565 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050348 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1631.010025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Tripelennamin-N-Oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tripelennamine N-Oxide
CAS 60317-19-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Tripelennamine N-Oxide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H21 N3 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-(phenylmethyl)-N2-2-pyridinyl-, N1-oxide, 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-(phenylmethyl)-N'-2-pyridinyl-, N-oxide (9CI), Tripelennamine, N-oxide (6CI)
InChI-Formel InChI=1S/C16H21N3O/c1-19(2,20)13-12-18(16-10-6-7-11-17-16)14-15-8-4-3-5-9-15/h3-11H,12-14H2,1-2H3
SMILES C[N+](C)([O-])CCN(Cc1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC-Name 2-[Benzyl(pyridin-2-yl)amino]-N,N-Dimethylethanaminoxid
Molekulargewicht (g/mol) 271.36
Menge 25 mg
Formelmasse 271.1685 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.