Learn More
Tripelennamin-N-Oxid, Mikromol™
Beschreibung
Tripelennamin-N-Oxid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tripelennamine N-Oxide |
| CAS | 60317-19-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Tripelennamine N-Oxide |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C16 H21 N3 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-(phenylmethyl)-N2-2-pyridinyl-, N1-oxide, 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-(phenylmethyl)-N'-2-pyridinyl-, N-oxide (9CI), Tripelennamine, N-oxide (6CI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H21N3O/c1-19(2,20)13-12-18(16-10-6-7-11-17-16)14-15-8-4-3-5-9-15/h3-11H,12-14H2,1-2H3 |
| SMILES | C[N+](C)([O-])CCN(Cc1ccccc1)c2ccccn2 |
| IUPAC-Name | 2-[Benzyl(pyridin-2-yl)amino]-N,N-Dimethylethanaminoxid |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?