Learn More
Tripeptidyl peptidase II Antibody (4A3) [Alexa Fluor« 750], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30522408 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30522408 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30522408 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP343048AF750
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Tripeptidyl peptidase II Monoclonal antibody specifically detects Tripeptidyl peptidase II in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Tripeptidyl peptidase II
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 4A3
Konjugat Alexa Fluor 750
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 3.4.14.10, FLJ40359, TPP-2, TPP-II, Tripeptidyl aminopeptidase, tripeptidyl peptidase II, tripeptidyl-peptidase 2, Tripeptidyl-peptidase II
Wirtsspezies Mouse
Immunogen tripeptidyl peptidase II - (Uniprot# P29144)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7174
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1