Learn More
Triphenylphosphat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Beschreibung
Triphenyl phosphate is used as an internal standard in the screening and quantification of agrochemical residues in vegetables and fruits. It is used in plastic processing and molding of plastic flow and performance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenylphosphat wird als interner Standard für das Screening und die Quantifizierung agrochemischer Rückstände in Gemüse und Obst verwendet. Wird in der Kunststoffverarbeitung und im Spritzgießen von Kunststoffen eingesetzt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
Triphenylphosphat wird als interner Standard für das Screening und die Quantifizierung agrochemischer Rückstände in Gemüse und Obst verwendet. Wird in der Kunststoffverarbeitung und im Spritzgießen von Kunststoffen eingesetzt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triphenyl phosphate |
Schmelzpunkt | 48°C to 52°C |
Siedepunkt | 247°C to 250°C (11 mmHg) |
Flammpunkt | 223°C (433°F) |
Geruch | Odorless |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 1888236 |
Merck Index | 14,9742 |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |