Learn More
Triphenylphosphat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752705 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10752705 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
10051660 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10561581 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10256333 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10752705 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 147670050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 115-86-6 | C18H15O4P | 326.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-86-6
Summenformel C18H15O4P
Molekulargewicht (g/mol) 326.29
MDL-Nummer MFCD00003031
InChI-Schlüssel XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphate, phosphoric acid, triphenyl ester, disflamoll tp, triphenoxyphosphine oxide, celluflex tpp, phosflex tpp, trifenylfosfat, phenyl phosphate pho 3po, phosphoric acid triphenyl ester, trifenylfosfat czech
PubChem CID 8289
ChEBI CHEBI:35033
IUPAC-Name Triphenylphosphat
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphenyl phosphate
Azidität 0.05mg KOH/g max.
Schmelzpunkt 47°C to 53°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 370°C
Flammpunkt 220°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel (C6H5O)3P(O)
Menge 5 kg
Beilstein 06, 179
Merck Index 15, 9915
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone
Formelmasse 326.28
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalline Flocken