Learn More
Triphenylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022939
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
603-34-9
C18H15N
245.325
MFCD00003020
ODHXBMXNKOYIBV-UHFFFAOYSA-N
triphenylamine, benzenamine, n,n-diphenyl, triphenyl amine, n,n-diphenylbenzenamine, amine, triphenyl, unii-njs65m2ds2, ccris 4887, n,n,n-triphenylamine, n,n-diphenylbenzeneamine, njs65m2ds2
11775
N,N-Diphenylanilin
C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
603-34-9
C18H15N
245.325
MFCD00003020
ODHXBMXNKOYIBV-UHFFFAOYSA-N
triphenylamine, benzenamine, n,n-diphenyl, triphenyl amine, n,n-diphenylbenzenamine, amine, triphenyl, unii-njs65m2ds2, ccris 4887, n,n,n-triphenylamine, n,n-diphenylbenzeneamine, njs65m2ds2
11775
N,N-Diphenylanilin
C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Triphenylamine is used in organic light-emitting diode as hole-transporters and as a pharmaceutical intermediate. It is coated on film bases as primary photoconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenylamin wird in organischen lichtemittierenden Dioden als Lochtransporter und als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt. Es wird auf Filmträgern als primärer Fotoleiter beschichtet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triphenylamine
Schmelzpunkt 125°C to 129°C
Siedepunkt 365°C
Menge 5 g
Beilstein 2050487
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 245.33
Reinheit (%) 98%