missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Triphenylcarbonium-hexafluorphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7043860
67.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
437-17-2
C19H15F6P
388.29
MFCD00013121
IBTFOFOFRZKIJU-UHFFFAOYSA-N
triphenylcarbenium hexafluorophosphate, trityl hexafluorophosphate, tritylium hexafluorophosphate, triphenylmethyl hexafluorophosphate, triphenylcarbonium hexafluorophosphate, tritylium, hexafluorophosphate 1-, triphenyl-methyliuhexafluorophosphate 1-, ph3cpf6, methylium, triphenyl-, hexafluorophosphate 1-, methylium, hexafluorophosphate 1-
2723954
hexafluoro-λ⁵-phosphanuide; triphenylmethylium
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
437-17-2
C19H15F6P
388.29
MFCD00013121
IBTFOFOFRZKIJU-UHFFFAOYSA-N
triphenylcarbenium hexafluorophosphate, trityl hexafluorophosphate, tritylium hexafluorophosphate, triphenylmethyl hexafluorophosphate, triphenylcarbonium hexafluorophosphate, tritylium, hexafluorophosphate 1-, triphenyl-methyliuhexafluorophosphate 1-, ph3cpf6, methylium, triphenyl-, hexafluorophosphate 1-, methylium, hexafluorophosphate 1-
2723954
hexafluoro-λ⁵-phosphanuide; triphenylmethylium
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Triphenylcarbenium hexafluorophosphate is a reagent involved in Si-H and Si-Si bond activation at Pt of neutral and cationic silyl Pt bisphosphine complexes. It is used in investigations of interactions with chromium acetylacetonate nitride mononuclear complexes. It is used in double ring-opening polyaddition of spiro orthoesters. It is used as reagent in Synthesis of push-pull tropylium-fused aminoporphyrazine, Preparation of cycloheptatrienyl and tropylium calix[4]arenes, Synthesis of palladacycles containing chiral rhenium half-sandwich complex for use as a catalyst.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Triphenylcarbonium-Hexafluorphosphat ist ein Reagenz, das an der Si-H- und Si-Si-Bindungsaktivierung bei Pt-neutralen und kationischen Silyl-Pt-Bisphosphin-Komplexen beteiligt ist. Es wird bei der Untersuchung von Wechselwirkungen mit Chrom-Acetylacetonat-Nitrid-Mononuklearkomplexen verwendet. Es wird in der doppelten Ringöffnungs-Polyaddition von Spiro-Orthoestern verwendet. Es wird als Reagenz für die Synthese von mit Tropylium fusioniertem “Push-Pull”-Aminoporphyrazin, für die Herstellung von Cycloheptatrienyl und Tropyliumkalix[4]arenen sowie für die Synthese von Palladacyclen verwendet, die chirale Rhenium-Halbsandwich-Komplexe enthalten und als Katalysatoren genutzt werden.

Löslichkeit
Wasserlöslich. (27 g/l) bei 25 °C.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Bei 4 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und starken Basen lagern. Nicht kompatibel mit Wärme und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triphenylcarbenium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt ∽160°C (decomposition)
Strukturformel (C6H5)3CPF6
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 4344297
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (27g/L) at 25°C.
Formelmasse 388.29
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'