Learn More
Triphenylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Triphenylene is used in optics and electronics. It is also used as a discotic mesogen in liquid crystalline materials. Further, it is a compound that fluoresces in the ultraviolet region. In addition to this, it is used in the preparation of triphenylene-2-carbaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenylen wird im Bereich Optik und Elektronik eingesetzt. Es wird auch als diskotisches Mesogen in Flüssigkristallen verwendet. Weiter ist es eine Verbindung, die im ultravioletten Bereich fluoresziert. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von Triphenylen-2-carbaldehyd verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Benzol, Essigsäure, Ölen und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Triphenylen wird im Bereich Optik und Elektronik eingesetzt. Es wird auch als diskotisches Mesogen in Flüssigkristallen verwendet. Weiter ist es eine Verbindung, die im ultravioletten Bereich fluoresziert. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von Triphenylen-2-carbaldehyd verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Benzol, Essigsäure, Ölen und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triphenylene |
Schmelzpunkt | 194°C to 199°C |
Dichte | 1.302 |
Siedepunkt | 438°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1342908 |
Merck Index | 14,9740 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,benzene,acetic acid,oils and chloroform. |
Formelmasse | 228.3 |
Reinheit (%) | 98% |