Learn More
Triphenylmethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081653
17.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
519-73-3
C19H16
244.34
MFCD00004763
AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
triphenylmethane, tritane, benzene, 1,1',1-methylidynetris, methane, triphenyl, diphenylmethyl benzene, 1,1',1-methanetriyltribenzene, unii-8o4utw9e17, ccris 5194, triphenyl methane, triphenylmethane?
10614
CHEBI:76212
(diphenylmethyl)benzene
C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
519-73-3
C19H16
244.34
MFCD00004763
AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
triphenylmethane, tritane, benzene, 1,1',1-methylidynetris, methane, triphenyl, diphenylmethyl benzene, 1,1',1-methanetriyltribenzene, unii-8o4utw9e17, ccris 5194, triphenyl methane, triphenylmethane?
10614
CHEBI:76212
(diphenylmethyl)benzene
C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triphenylmethane
Schmelzpunkt 92°C to 94°C
Dichte 1.01
Siedepunkt 358°C to 359°C
Menge 25 g
Beilstein 1909753
Merck Index 14,9741
Formelmasse 244.34
Reinheit (%) 98%