Learn More
Triphenylmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509527
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
76-84-6
C19H16O
260.34
MFCD00004445,MFCD10565638
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
triphenylcarbinol, trityl alcohol, tritanol, triphenylmethyl alcohol, triphenyl methanol, triphenyl carbinol, methanol, triphenyl, unii-u97q0ou9kb, triphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
6457
Triphenylmethanol
OC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
76-84-6
C19H16O
260.34
MFCD00004445,MFCD10565638
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
triphenylcarbinol, trityl alcohol, tritanol, triphenylmethyl alcohol, triphenyl methanol, triphenyl carbinol, methanol, triphenyl, unii-u97q0ou9kb, triphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
6457
Triphenylmethanol
OC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triphenylmethanol
Schmelzpunkt 160°C to 164°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 360°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C6H5)3COH
Menge 50 g
Beilstein 06,713
Merck Index 15,9912
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. h2so4 and glacial acetic acid,soluble in alcohol,ether and benzene
Formelmasse 260.32
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver