Learn More
Triphenylmethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080713
25.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
76-84-6
C19H16O
260.34
MFCD00004445,MFCD10565638
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
triphenylcarbinol, trityl alcohol, tritanol, triphenylmethyl alcohol, triphenyl methanol, triphenyl carbinol, methanol, triphenyl, unii-u97q0ou9kb, triphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
6457
Triphenylmethanol
OC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
76-84-6
C19H16O
260.34
MFCD00004445,MFCD10565638
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
triphenylcarbinol, trityl alcohol, tritanol, triphenylmethyl alcohol, triphenyl methanol, triphenyl carbinol, methanol, triphenyl, unii-u97q0ou9kb, triphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
6457
Triphenylmethanol
OC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Triphenylmethanol is used as a reagent in the research laboratory. It acts as an intermediate in the production of the commercially useful triarylmethane dyes. It is used in the preparation of triphenylmethane. It is also used as an antiproliferative agent. Further, it is used in the preparation of two-electron reduction product of pyrylogen. In addition to this, it reacts with triphenylphosphine oxide to form a 1:1 molecular complex. It serves as a specific clathrate host for methanol and dimethyl sulphoxide and forms clathrate inclusion complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triphenylmethanol wird als Reagenz im Forschungslabor verwendet. Es dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung der kommerziell nützlichen Triarylmethanfarbstoffe. Es wird bei der Herstellung von Triphenylmethan verwendet. Es dient auch als Antiproliferationsmittel. Darüber hinaus findet es Anwendung bei der Herstellung des Zwei-Elektronen-Reduktionsprodukts von Pyrylogen. Darüber hinaus reagiert es mit Triphenylphosphinoxid zu einem 1:1-Molekülkomplex. Es dient als spezifischer Clathrat-Wirt für Methanol und Dimethylsulfoxid und bildet Clathrat-Einschlussverbindungen.
Löslichkeit
Löslich in Dioxan, Ethanol, Wasser, Ether und Benzol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triphenylmethanol
Schmelzpunkt 161°C to 164°C
Siedepunkt 360°C to 380°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 50 g
Beilstein 1460837
Merck Index 14,9739
Löslichkeitsinformationen Soluble in dioxane,ethanol,water,ether and benzene.
Formelmasse 260.34
Reinheit (%) 98%