Learn More
Triphenylphosphin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-208815
22.12 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23251" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
603-35-0
C18H15P
262.29
MFCD00003043 MFCD20489348
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
11776
triphenylphosphane
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
603-35-0
C18H15P
262.29
MFCD00003043 MFCD20489348
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
11776
triphenylphosphane
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Triphenylphosphine
Schmelzpunkt 78.5°C to 81.5°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 377.0°C
Flammpunkt 181°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C6H5)3P
Menge 25 g
Beilstein 16,759
Fieser 01,1238; 02,443; 03,317; 04,548; 05,725; 06,643; 07,403; 11,588; 12,550; 13,308; 14,60; 15,248; 16,264; 17,389
Merck Index 15,9916
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,, soluble in benzene, chloroform, acetone and ccl4,, freely soluble in diethyl ether,, slightly soluble in alcohol
Formelmasse 262.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle, kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triphenylphosphine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /