Learn More
Triphosphopyridinnucleotid, Dinatriumsalz, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10277553 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10277553 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10222812 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10277553 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 360561000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 24292-60-2 | C21H26N7Na2O17P3 | 787.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24292-60-2
Summenformel C21H26N7Na2O17P3
Molekulargewicht (g/mol) 787.37
MDL-Nummer MFCD00065390
InChI-Schlüssel WSDDJLMGYRLUKR-MWLGWILCNA-L
Synonym nadp disodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
PubChem CID 131851653
SMILES [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triphosphopyridine nucleotide, disodium salt
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (enzymatic,on dry subst.)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen (0.05% in water) Clear colorless to light yellow
IUPAC-Name [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonoxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat;natrium
Formelmasse 787.4
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Pulver